Få mere at vide
Fisherbrand™ Renrumsvinyltape, 38 mm (1,5 tommer)
Shop alle Micronova produkter
Farve:
Brun
Gul
Hvid
Klarhed
Lilla
Lyseblå
Lysegrøn
Mørkeblå
Mørkegrøn
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte
De Fisherbrand Generelle formål Vinyl Cleanroom Tape danner en stærk binding med plast, polymerer og rustfrit stål uden at efterlade klæbemiddelrester, når de fjernes. Forarbejdet i et kontrolleret miljø er denne tape designet til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte.
- Formbar vinyltape med gummiklæber
- Danner en stærk binding med plast, polymerer og rustfrit stål
- Efterlader ikke klæbemiddelrester, når den fjernes
- Ideel til farvekodning, gulvmarkering og generel brug i renrummet
- Kan skrives på med renrumspen
- Bearbejdet i et kontrolleret miljø
- Opviklet på en plastikkerne og ærmet pakket ind
- Alle ruller er 36 yd. lang (33 m)
Overholdelse
Overholder føderale specifikationer PPP-T-66E og CID AA 1689A
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Klæbende type | Gummi |
| Belægning | Vinyl |
| Farve | Lyseblå |
| Slutte | Mat |
| Format | Tape |
| Materiale | Selvlaminerende vinyl |
| Produkttype | Renrumstape |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte |
| Vis mere |