Få mere at vide
Micronova™ Renrumsvinyltape, 25,4 mm (1 tommer)
Denne renrumstape i vinyl med gummi, clean-peel klæbemiddel er ekstremt formbar, hvilket gør den ideel til farvekodning, markering og forsegling af buede og uregelmæssige overflader.
Brand:  Micronova™ CR100PC-1OR
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12833662
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Bearbejdet til anvendelse i og omkring renrum
The Micronova Cleanroom Vinyl Tape offers a clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces and the matte finish can be written on with a cleanroom pen. Special processing and packaging techniques ensure low particles and extractable ion counts for applications in and around the cleanroom.
  • Vinyl tape with synthetic rubber adhesive
  • Clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces
  • Ideal for taping and sealing curved and irregular surfaces
  • Matte finish can be written on with a cleanroom pen
  • Specially processed and packaged for the cleanroom
  • Available in a variety of colors and widths
  • Individually packaged in a polyethylene bag
  • 36 yards wound on a 3 in. plastic core
Tekniske data
Tekniske data
Not Autoclavable
Orange
Cleanroom Tape
Sealing, Color Coding, Labeling, Batching
16°C to 27°C
36 yd.
1 in.
Rubber
Vinyl
Non-sterile
60°F to 80°F
33 m x 25.4 mm (36 yd. x 1 in.)
33 m
25.4 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer050802-000 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato14/08/2025 KatalognummerCR100PC-1OR
Partinummer049720-000 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato24/06/2025 KatalognummerCR100PC-1OR
Partinummer049650-000 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato03/06/2025 KatalognummerCR100PC-1OR
Partinummer049075-000 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato16/04/2025 KatalognummerCR100PC-1OR
Partinummer049720-000 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato24/06/2025 KatalognummerCR100PC-1OR
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Micronova™ Renrumsvinyltape, 25,4 mm (1 tommer) > Cleanroom Vinyl Tape, 3 in. plastic core, 1 in. wide, orange