Beskrivelse
Til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte
Fisherbrand General Purpose Vinyl Cleanroom Tape danner en stærk binding med plast, polymerer og rustfrit stål uden at efterlade klæberester, når det fjernes. Fremstillet i et kontrolleret miljø er dette bånd designet til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte.
- Conform vinyltape med gummilim
- Danner en stærk binding med plast, polymerer og rustfrit stål
- Efterlader ikke klæberester, når den fjernes
- Ideel til farvekodning, gulvmærkning og generel brug i renrummet
- Kan skrives på med renrumspen
- Behandlet i et kontrolleret miljø
- Viklet på en plastikkerne og sleeve i pose
- Alle ruller er 36 yards lange (33 m)
Ordreinfo
Yderligere farver og bredder er tilgængelige. Kontakt din Fisher Safety kundeservicemedarbejder for bestillingsinformation.
Overholdelse
Overholder føderale specifikationer PPP-T-66E og CID A-A 1689A
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Klæbende type | Gummi |
| Belægning | Vinyl |
| Farve | Rød |
| Slutte | Matte |
| Format | Rul |
| Materiale | Vinyl |
| Produkttype | Cleanroom-bånd |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Til brug med (applikation) | Til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte |
| Vis mere |