Få mere at vide
Fisherbrand™ Renrumsvinyltape, 25,4 mm (1 tommer)
Artikelnummer. 16534522 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klarhed
Lyseblå
Lysegrøn
Mørkeblå
Mørkegrøn
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
16534522 Mørkegrøn -
16524522 Mørkeblå -
13138615 Lyseblå Hver
13148615 Lysegrøn Hver
13158615 Orange Hver
31740941 Rød -
13188615 Klarhed Hver
16544522 Hvid -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16534522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.00 DKK
    79.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.31 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Denne vinyl renrumstape er viklet på en plastikkerne, kan skrives på med en renrumspen og er ideel til farvekodning, gulvmarkering og let industriel brug i ren konstruktion og renrumsstøtteområder.
Til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte
Fisherbrand General Purpose Vinyl Cleanroom Tape danner en stærk binding med plast, polymerer og rustfrit stål uden at efterlade klæberester, når det fjernes. Fremstillet i et kontrolleret miljø er dette bånd designet til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte.
  • Conform vinyltape med gummilim
  • Danner en stærk binding med plast, polymerer og rustfrit stål
  • Efterlader ikke klæberester, når den fjernes
  • Ideel til farvekodning, gulvmærkning og generel brug i renrummet
  • Kan skrives på med renrumspen
  • Behandlet i et kontrolleret miljø
  • Viklet på en plastikkerne og sleeve i pose
  • Alle ruller er 36 yards lange (33 m)
Compliance
Overholder føderale specifikationer PPP-T-66E og CID A-A 1689A
Specifications
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Gummi
Belægning Vinyl
Farve Mørkegrøn
Slutte Matte
Format Bånd
Materiale Vinyl
Produkttype Cleanroom-bånd
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte
Temperaturområde (engelsk) 60 °F til 80 °F
Temperaturområde (metrisk) 16 °C til 27 °C
Dimensioner (L x B) 33 m x 25,4 mm (36 yd. x 1 in)
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm