Få mere at vide
Micronova™ Renrumsvinylbånd
Artikelnummer. 30694883 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Lyseblå
Lysegrøn
Mørkeblå
Rød
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
30694883 Lyseblå
30694858 Mørkeblå
30694880 Lysegrøn
30694873 Rød
30694874 Gul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30694883 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. CR100PC1LB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4885.00 DKK
    4594.23 DKK / Pakke med 36
    Spare 290.77 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Fremstillet af gummi er clean-peel-limen ekstremt tilpasningsdygtig, hvilket gør den ideel til farvekodning, markering og forsegling af buede og uregelmæssige overflader
  • Cleanroom Vinyl Tape giver en ren peeling fra wafer-patroner og renrumsarbejdsflader, og den matte finish kan skrives på med en renrumspen
  • Særlige behandlings- og pakketeknikker sikrer lave partikler og udvindelige ioner til anvendelser i og omkring renrummet
  • Behandlet til applikationer i og omkring renrum
  • Vinyltape med syntetisk gummilim
  • Ideelt til at tape og forsegle buede og uregelmæssige overflader
  • Matt finish kan skrives på med en renrumspen
  • Specielt behandlet og pakket til renrummet
  • Fås i forskellige farver og bredder
  • Individuelt pakket i en polyethylenpose
  • 36 yards såret på en 3-tommer. Plastikkerne
  • Kontakt din Fisher Safety kundeservicemedarbejder på 1-800-772-6733 for bestillingsinformation om farver, der ikke vises her
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klæbende type Gummi
Belægning Vinyl
Farve Lyseblå
Slutte Matte
Format Rul
Materiale Vinyl
Produkttype Cleanroom-bånd
Sterilitet Ikke-steril
Latex fri Nej
Dimensioner (L x B) 329.1 x 2.54 cm
Længde (engelsk) 108 ft.
Længde (metrisk) 329.1 cm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 2.54 cm