Få mere at vide
Fisherbrand™ Renrumsvinyltape, 19 mm (0,75 tommer)
Artikelnummer. 30694887 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Fisherbrand Renrumsvinylbånd, 3 tommer plastikkerne, 0,75 tommer bred, hvid
Artikelnummer.
30694887 Fisherbrand Renrumsvinylbånd, 3 tommer plastikkerne, 0,75 tommer bred, hvid
1 options
Artikelnummer. 30694887
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00 DKK
    308.01 DKK / Pakke med 6
    Spare 33.99 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Denne vinyl renrumstape er viklet på en plastikkerne, kan skrives på med en renrumspen og er ideel til farvekodning, gulvmarkering og let industriel brug i ren konstruktion og renrumsstøtteområder.
Til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte
Fisherbrand General Purpose Vinyl Cleanroom Tape danner en stærk binding med plast, polymerer og rustfrit stål uden at efterlade klæberester, når det fjernes. Fremstillet i et kontrolleret miljø er dette tape designet til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte.
  • Conform vinyltape med gummilim
  • Danner en stærk binding med plast, polymerer og rustfrit stål
  • Efterlader ikke klæberester, når den fjernes
  • Ideel til farvekodning, gulvmærkning og generel brug i renrummet
  • Kan skrives på med renrumspen
  • Behandlet i et kontrolleret miljø
  • Viklet på en plastikkerne og sleeve i pose
  • Alle ruller er 36 yards lange (33 m)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Gummi
Farve Hvid
Materiale Vinyl
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Forsegling, farvekodning, mærkning, batching og fødevareforarbejdning
Temperaturområde (engelsk) 60 °F til 80 °F
Temperaturområde (metrisk) 16 °C til 27 °C
Dimensioner (L x B) 33 m x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 in)
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (metrisk) 19.05 mm