Få mere at vide
Fisherbrand™ Renrumsvinyltape, 19 mm (0,75 tommer)
Artikelnummer. 16554522 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Brun
Hvid
Klarhed
Lilla
Lyseblå
Lysegrøn
Mørkeblå
Mørkegrøn
Orange
Sort
Packungsgröße:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Packungsgröße
16554522 Lyseblå -
13138635 Sort Hver
13148635 Brun Hver
13158635 Mørkeblå Hver
13168635 Mørkegrøn Hver
13188635 Lysegrøn Hver
13198635 Orange Hver
13108645 Lilla Hver
13128645 Klarhed Hver
16564522 Hvid -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16554522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.65 DKK
    55.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.73 DKK
    13% Slukket
Alle Werbeaktionen anzeigen
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Denne vinyl renrumstape er viklet på en plastikkerne, kan skrives på med en renrumspen og er ideel til farvekodning, gulvmarkering og let industriel brug i ren konstruktion og renrumsstøtteområder.
Til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte
Fisherbrand General Purpose Vinyl Cleanroom Tape danner en stærk binding med plast, polymerer og rustfrit stål uden at efterlade klæberester, når det fjernes. Fremstillet i et kontrolleret miljø er dette bånd designet til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte.
  • Conform vinyltape med gummilim
  • Danner en stærk binding med plast, polymerer og rustfrit stål
  • Efterlader ikke klæberester, når den fjernes
  • Ideel til farvekodning, gulvmærkning og generel brug i renrummet
  • Kan skrives på med renrumspen
  • Behandlet i et kontrolleret miljø
  • Viklet på en plastikkerne og sleeve i pose
  • Alle ruller er 36 yards lange (33 m)
Compliance
Overholder føderale specifikationer PPP-T-66E og CID A-A 1689A
Spezifikation
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Gummi
Belægning Vinyl
Farve Lyseblå
Slutte Matte
Format Bånd
Materiale Vinyl
Produkttype Cleanroom-bånd
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte
Temperaturområde (engelsk) 60 °F til 80 °F
Temperaturområde (metrisk) 16 °C til 27 °C
Dimensioner (L x B) 33 m x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 in)
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (metrisk) 19.05 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.