Få mere at vide
Fisherbrand™ Renrumsvinyltape, 12,7 mm (0,5 tommer)
Artikelnummer. 13148595 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Hvid
Klarhed
Lilla
Lyseblå
Lysegrøn
Mørkeblå
Mørkegrøn
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
13148595 Klarhed Hver
13178585 Mørkeblå Hver
13188585 Mørkegrøn Hver
13198585 Lyseblå Hver
13108595 Lysegrøn Hver
13118595 Orange Hver
13128595 Lilla Hver
13138595 Rød Hver
13168595 Gul Hver
13158595 Hvid Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 13148595
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.75 DKK
    60.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.78 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Denne vinyl renrumstape er viklet på en plastikkerne, kan skrives på med en renrumspen og er ideel til farvekodning, gulvmarkering og let industriel brug i ren konstruktion og renrumsstøtteområder.
Til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte
De Fisherbrand Generelle formål Vinyl Cleanroom Tape danner en stærk binding med plast, polymerer og rustfrit stål uden at efterlade klæbemiddelrester, når de fjernes. Forarbejdet i et kontrolleret miljø er denne tape designet til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte.
  • Formbar vinyltape med gummiklæber
  • Danner en stærk binding med plast, polymerer og rustfrit stål
  • Efterlader ikke klæbemiddelrester, når den fjernes
  • Ideel til farvekodning, gulvmarkering og generel brug i renrummet
  • Kan skrives på med renrumspen
  • Bearbejdet i et kontrolleret miljø
  • Opviklet på en plastikkerne og ærmet pakket ind
  • Alle ruller er 36 yd. lang (33 m)
Compliance
Overholder føderale specifikationer PPP-T-66E og CID AA 1689A
Spezifikation
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Gummi
Belægning Vinyl
Farve Klarhed
Slutte Mat
Format Tape
Materiale Vinyl
Produkttype Cleanroom-bånd
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte
Temperaturområde (engelsk) 60 °F til 80 °F
Temperaturområde (metrisk) 16 °C til 27 °C
Dimensioner (L x B) 33 m x 12,7 mm (36 yd. x 0,5 in)
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 12.70 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.