Få mere at vide
PURUS™ Cleanroom Sticky Notes
Artikelnummer. 16450051 Shop alle Purus produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
16450051 Hvid
1 options
Artikelnummer. 16450051 Leverandør PURUS™ Leverandørnr. LCIB 1000C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3984.54 DKK
    3022.00 DKK / Pakke med 100
    Spare 962.54 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Cleanroom Sticky Notes er ideelle til at skrive, tage små noter og påmindelser i renrumsmiljøer.
  • Fremragende til at skrive og tage noter i et renrumsmiljø
  • 100 ark pr. blok, individuelt indpakket
  • 100 puder pr. etui
  • Genanvendelig
  • Velegnet til brug i ISO 4 til 5 (Klasse 10 til Klasse 1000) renrum
Tekniske data
Materiale Syntetisk
Regerede Nej
Farve Hvid
Oversigt Cleanroom Sticky Notes
Dimensioner (L x B) 76 x 76 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Til brug i klasse 10 til klasse 1000 renrum. Til at skrive eller tage noter i et renrumsmiljø.
Almindeligt papir Ja
Produkttype Cleanroom Sticky Note
Mængde 100 ark/pude, 100 puder/Cs.
Vægt (metrisk) 68 gsm