Få mere at vide
Micronova™ Renrumssvampe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13167646 Shop alle Micronova produkter
Dimensioner (L x B):
12,7 x 7,6 cm (5 x 3 tommer)
15,2 x 10,2 cm (6 x 4 tommer)
17,15 x 10,8 cm (6,75 x 4,25 tommer)
7,6 x 7,6 cm (3 x 3 tommer)
Materiale:
Glat strikket polyester, urethanskum
Glatstrikket polyester, uretanskum
MegaTex, non-woven polyamid, urethanskum indvendig
Mikrofiber
NovaPoly
Polyester mesh, urethanskum
Polyvinylacetat
Farve:
Blå
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13167646
Brand: Micronova™ SP2046
En bred vifte af svampe, lavet med renrumsgodkendte materialer, designet til rengøring af små dele, udstyrsinteriør, softwalls, laminar flow bænke, isolatorer og andre renrums- og laboratorieapplikationer. Fås i en række forskellige stoffer, former og størrelser.
De Micronova Renrumssvampe fås i en bred vifte af materialebetræk, sikkert syet over forskellige former og størrelser af renrumsgodkendt, retikuleret urethanskum-interiør. Tilgængelig gammabestrålet til aseptiske områder.
  • En række renrumssvampe
  • Holdbar, genanvendelig og absorberende
  • Betræk fås i en række forskellige stoffer til specialiseret rengøring:
    • PolyMesh —100% polyester med et lag mesh giver en mild skrubbeoverflade
    • NovaPoly —100 % glat strikket polyester giver fremragende spredning af desinfektionsmiddel, FDA godkendt til indirekte fødevarekontakt.
    • MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade.
    • Mikrofiber— 80% polyester, 20% polyamid, høj sugeevne og overlegen rengøring.
    • NovaCel— Solid hvid, superabsorberende PVA til lapning og polering i waferfremstilling.
    • NovaLite —Absorberende vaskeskind med god friktionsmodstand.
    • PVA —Høj sugeevne med hurtigtørrende egenskaber.
  • Tilgængelig gammabestrålet til aseptiske områder
  • Hold dig til stærke desinfektionsmidler
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Renrumssvamp
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15.2 cm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 10.2 cm
Materiale MegaTex, non-woven polyamid, urethanskum indvendig
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Dimensioner (L x B) 15,2 x 10,2 cm (6 x 4 tommer)
Til brug med (applikation) Superabsorberende og overlegen rengøring, til brug med stærke desinfektionsmidler og velegnet til dampsterilisering