Beskrivelse
En bred vifte af svampe, lavet med renrumsgodkendte materialer, designet til rengøring af små dele, udstyrsinteriør, softwalls, laminar flow bænke, isolatorer og andre renrums- og laboratorieapplikationer. Fås i en række forskellige stoffer, former og størrelser.
De Micronova Renrumssvampe fås i en bred vifte af materialebetræk, sikkert syet over forskellige former og størrelser af renrumsgodkendt, retikuleret urethanskum-interiør. Tilgængelig gammabestrålet til aseptiske områder.
- En række renrumssvampe
- Holdbar, genanvendelig og absorberende
- Betræk fås i en række forskellige stoffer til specialiseret rengøring:
- PolyMesh —100% polyester med et lag mesh giver en mild skrubbeoverflade
- NovaPoly —100 % glat strikket polyester giver fremragende spredning af desinfektionsmiddel, FDA godkendt til indirekte fødevarekontakt.
- MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade.
- Mikrofiber— 80% polyester, 20% polyamid, høj sugeevne og overlegen rengøring.
- NovaCel— Solid hvid, superabsorberende PVA til lapning og polering i waferfremstilling.
- NovaLite —Absorberende vaskeskind med god friktionsmodstand.
- PVA —Høj sugeevne med hurtigtørrende egenskaber.
- Tilgængelig gammabestrålet til aseptiske områder
- Hold dig til stærke desinfektionsmidler
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumssvamp |
| Længde (engelsk) | 6 tommer |
| Længde (metrisk) | 15.2 cm |
| Bredde (engelsk) | 4 tommer |
| Bredde (metrisk) | 10.2 cm |
| Materiale | Polyester mesh, urethanskum |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Dimensioner (L x B) | 15,2 x 10,2 cm (6 x 4 tommer) |
| Vis mere |