Få mere at vide
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Sokker
Artikelnummer. p-8786000 Shop alle Purus produkter
Engangs:
Genanvendelig
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Artikelnummer. 17793799
Brand: Purus™ CRSLS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Purus™ Renrumsstrømper er designet til renrumsbrug og komfort.
  • Fås i både engangs- og vaskbare stilarter
  • Fremstillet af 100% polyester
  • Renrum kompatibel
  • Komfortabel til længerevarende brug
  • Ingen partikeldannelse
Tekniske data
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, bioteknologi, renrum, hospital, halvledere
Materiale Polyester
Størrelse Lille
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Emballagemængde 1 par/pose, 200 par/Cs
Produkttype Renrumsstrømper, der kan vaskes
Renrumsklasse Klasse 10-1000 (ISO 4-6)
Emballagetype 200 par/Cs