Beskrivelse
- Engangs-engangssok
- Fremstillet af 100% polyester
- Renrumskompatibel
- Behagelig til længere brug
- Ingen partikelgenerering
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | White |
| Til brug med (applikation) | Pharmaceutical, Biotechnology, Cleanrooms, Hospital, Semiconductors |
| Materiale | Polyester |
| Størrelse | One Size |
| Engangs | Single-use |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Emballagemængde | 400 Pair/Cs |
| Produkttype | Cleanroom Socks |
| Renrumsklasse | Class 10-1000 (ISO 4-6) |