Få mere at vide
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Sokker
Artikelnummer. 17793799 Shop alle Purus produkter
Skift visning
Engangs:
Genanvendelig
Single-use
Størrelse:
Lille
Medium
One Size
Større
X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Engangs Størrelse
17793799 Genanvendelig Lille
31789569 Single-use One Size
17783799 Genanvendelig Medium
17773799 Genanvendelig Større
17703809 Genanvendelig X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17793799 Leverandør Purus™ Leverandørnr. CRSLS
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Purus™ Renrumsstrømper er designet til renrumsbrug og komfort.
  • Fås i både engangs- og vaskbare stilarter
  • Fremstillet af 100% polyester
  • Renrum kompatibel
  • Komfortabel til længerevarende brug
  • Ingen partikeldannelse
Tekniske data
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, bioteknologi, renrum, hospital, halvledere
Materiale Polyester
Størrelse Lille
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Emballagemængde 1 par/pose, 200 par/Cs
Produkttype Renrumsstrømper, der kan vaskes
Renrumsklasse Klasse 10-1000 (ISO 4-6)
Emballagetype 200 par/Cs