Få mere at vide
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Sokker
Artikelnummer. 17783799 Shop alle Purus produkter
Skift visning
Engangs:
Engangsbrug
Genanvendelig
Størrelse:
Lille
Medium
One Size
Større
X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Engangs Størrelse
17783799 Genanvendelig Medium
31789569 Engangsbrug One Size
17793799 Genanvendelig Lille
17773799 Genanvendelig Større
17703809 Genanvendelig X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17783799 Leverandør Purus™ Leverandørnr. CRSLM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13161.23 DKK
    9386.16 DKK / 200 par
    Spare 3775.07 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Purus™ Renrumsstrømper er designet til renrumsbrug og komfort.
  • Fås i både engangs- og vaskbare stilarter
  • Fremstillet af 100% polyester
  • Renrum kompatibel
  • Komfortabel til længerevarende brug
  • Ingen partikeldannelse
Tekniske data
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, bioteknologi, renrum, hospital, halvledere
Materiale Polyester
Størrelse Medium
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Emballagemængde 1 par/pose, 200 par/Cs
Produkttype Renrumsstrømper, der kan vaskes
Renrumsklasse Klasse 10-1000 (ISO 4-6)