Få mere at vide
PURUS™ Renrumssko
Artikelnummer. 31789572 Shop alle Purus produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
6 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
31789572 Lille 6 par
31789574 X-Small 6 par
31789571 Medium 6 par
31789570 Større 6 par
31789573 X-Large 6 par
31789575 2X-stor 6 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31789572 Leverandør PURUS™ Leverandørnr. CRSHWS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5010.20 DKK
    4013.26 DKK / 6 par
    Spare 996.94 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
PURUS™ Renrumssko giver komfort og holdbarhed, når man arbejder i renrumsmiljøer.
  • Glat overflade for heldagskomfort
  • Antistatisk
  • Autoklaverbar
  • Egnet til brug i ISO 4 til 6 (klasse 10 til klasse 1000) renrum
  • Skridsikker sole
  • Specielt konisk design forhindrer, at spildt væske trænger ind i tilstopning
  • Hælrem
  • Anatomisk hælbassin
  • Tågriber
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM F2913
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, biotek, halvleder, renrum, hospitaler
Materiale Termoplastisk elastomer
Størrelse Lille
Tå stil Plain Toe
Emballagemængde 6/Cs.
Produkttype Renrumssko