Få mere at vide
Cole-Parmer Renrums roterende han Luer Lock til modhagebeslag, lige adapter, hvid Nylon
Artikelnummer. 30053724 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer.
1/18 tommer.
1/4 tommer
3/16 tommer
3/32 tommer.
5/32 tommer.
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre
30053724 3/32 tommer.
30053427 3/16 tommer
30054237 1/4 tommer
30053213 5/32 tommer.
30054297 1/18 tommer.
30053033 1/16 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30053724 Leverandør Cole-Parmer Leverandørnr. 5011506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.10 DKK
    65.38 DKK / Pakke med 10
    Spare 9.72 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 23-02-2027
Fremstillet i en ISO Klasse 7 certificeret renrum for at minimere kontaminering med forurenende stoffer
Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer til at forbinde slanger med resten af dit system. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at bestemme, hvilken stiktype der er nødvendig for din applikation. PVC-fri —ideel til brug i bioprocesser, life science og farmaceutiske industrier. Forbind til en hun-luer krop for at danne en lækagefri væskebane. Enkelt modhagsdesign griber tæt om slangen. Opfylder FDA-regulativer 21 CFR 178.3297 og RoHS-kompatibel
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat;RoHS
Diameter (engelsk) Indre 3/32 tommer.
Materiale Nylon
Emballagemængde 10/Pk.
Fjord Han Luer x Hose Barb