Få mere at vide
Micronova™ Renrums polyethylenbånd
Artikelnummer. 30694902 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klarhed
Mørkegrøn
Rød
Bredde (engelsk):
1 tomme
2 tommer
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Bredde (engelsk)
30694902 Rød 1 tomme
30694869 Klarhed 1 tomme
30694879 Hvid 1 tomme
30694862 Hvid 2 tommer
30694861 Mørkegrøn 2 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30694902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4059.38 DKK
    3456.94 DKK / Pakke med 36
    Spare 602.44 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Trykfølsom renrumstape med lave partikel- og biobelastningsmængder, ideelt til forsegling, farvekodning og mærkning i rene miljøer
  • Polyethylene Cleanroom Tape er et fremragende generelt tape til medieforberedelse, batching, farvekodning, pakning og andre anvendelser i renrummet
  • Trykfølsomt polyethylenbånd
  • Ideel til forsegling, farvekodning og markering i rene miljøer
  • Fremragende til rene byggepladser
  • Renrummet er behandlet og viklet på en 3-tommer plastikkerne
  • Enkeltvis dobbelt pakket
  • Fås i forskellige bredder
  • Rullelængde: 33 m (36 yd.)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Akryl
Farve Rød
Slutte Halvblank
Format Rul
Materiale Polyethylen
Produkttype Cleanroom-bånd
Sterilitet Ikke-steril
Latex fri Ja
Dimensioner (L x B) 329.1 x 2.54 cm
Længde (engelsk) 108 ft.
Længde (metrisk) 329.1 cm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 2.54 cm