Beskrivelse
- Polyethylene Cleanroom Tape er et fremragende generelt tape til medieforberedelse, batching, farvekodning, pakning og andre anvendelser i renrummet
- Trykfølsomt polyethylenbånd
- Ideel til forsegling, farvekodning og markering i rene miljøer
- Fremragende til rene byggepladser
- Renrummet er behandlet og viklet på en 3-tommer plastikkerne
- Enkeltvis dobbelt pakket
- Fås i forskellige bredder
- Rullelængde: 33 m (36 yd.)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Klæbende type | Akryl |
| Farve | Klarhed |
| Slutte | Medium glans |
| Format | Rul |
| Materiale | Polyethylen |
| Produkttype | Cleanroom-bånd |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Latex fri | Ja |
| Dimensioner (L x B) | 329.1 x 2.54 cm |
| Vis mere |