Få mere at vide
Fisherbrand™ Renrums polyethylentape, 19 mm (0,75 tommer)
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Gul
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
De Fisherbrand Polyethylen Cleanroom Tape er en fremragende universal tape til medieforberedelse, batching, farvekodning, emballering og andre anvendelser i renrummet.
- Trykfølsom polyethylentape
- Ideel til forsegling, farvekodning og mærkning i rene miljøer
- Fremragende til rene byggeområder
- Renrum behandlet og viklet på en 3-tommer plastikkerne
- Individuelt i dobbelt sække
- Fås i en række bredder
- Rullelængde: 33 m (36 yd.)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Klæbende type | Akryl |
| Belægning | Polyethylene |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Matte |
| Format | Roll |
| Materiale | Polyethylen |
| Produkttype | Renrumstape |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Til batching, farvekodning, renrum og fødevareforarbejdningsstøtteapplikationer |
| Vis mere |