Beskrivelse
Fisherbrand Polyethylene Cleanroom Tape er et fremragende generelt tape til medieforberedelse, batching, farvekodning, pakning og andre anvendelser i renrummet.
- Trykfølsomt polyethylenbånd
- Ideel til forsegling, farvekodning og markering i rene miljøer
- Fremragende til rene byggepladser
- Renrummet er behandlet og viklet på en 3-tommer plastikkerne
- Enkeltvis dobbelt pakket
- Fås i forskellige bredder
- Rullelængde: 33 m (36 yd.)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Klæbende type | Akryl |
| Belægning | Polyethylen |
| Farve | Gul |
| Slutte | Matte |
| Format | Rul |
| Materiale | Polyethylen |
| Produkttype | Cleanroom-bånd |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Til brug med (applikation) | Til batching, farvekodning, renrums- og fødevareforarbejdningssupportapplikationer |
| Vis mere |