Få mere at vide
Fisherbrand™ Renrums polyethylentape, 19 mm (0,75 tommer)
Artikelnummer. 13128585 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
13128585 Hvid Hver
13138585 Gul Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13128585
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Denne trykfølsomme renrumstape af polyethylen med lavt antal partikler og biobelastning er ideel til forsegling, farvekodning og mærkning i rene miljøer.
De Fisherbrand Polyethylen Cleanroom Tape er en fremragende universal tape til medieforberedelse, batching, farvekodning, emballering og andre anvendelser i renrummet.
  • Trykfølsom polyethylentape
  • Ideel til forsegling, farvekodning og mærkning i rene miljøer
  • Fremragende til rene byggeområder
  • Renrum behandlet og viklet på en 3-tommer plastikkerne
  • Individuelt i dobbelt sække
  • Fås i en række bredder
  • Rullelængde: 33 m (36 yd.)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Akryl
Belægning Polyethylen
Farve Hvid
Slutte Matte
Format Rul
Materiale Polyethylen
Produkttype Cleanroom-bånd
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Til batching, farvekodning, renrum og fødevareforarbejdningsstøtteapplikationer
Temperaturområde (engelsk) 60 °F til 80 °F
Temperaturområde (metrisk) 16 °C til 27 °C
Dimensioner (L x B) 33 m x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 in)
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (metrisk) 19.05 mm