Beskrivelse
- Generelt renrumsbånd til:
- Medieforberedelse
- Batching
- Farvekodning
- Pakning og andre anvendelser
- Trykfølsomt polyethylenbånd
- Ideel til forsegling, farvekodning og markering i rene miljøer
- Fremragende til rene byggepladser
- Renrumsbehandling
- Viklet på 3 tommer plastikkerne
- Enkeltvis dobbelt pakket
- Rullelængde: 33 m (36 yd.)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Klæbende type | Akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Orange |
| Slutte | Halvblank |
| Format | Rulle |
| Materiale | Polyethylen |
| Produkttype | Tape |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |