Beskrivelse
Blæk med lavt natriumindhold
De Micronova Cleanroom-kuglepenne med lavt natriumblæk og tønder med lavt antal partikler er designet til dokumentation og mærkning i renrum og aseptiske miljøer. Gamma-bestrålede penne er velegnede til aseptisk ISO 5 og andre rene produktionsområder.
- Kuglepenne til renrum med uudslettelig, lavt natriumblæk
- Designet til dokumentation og mærkning i renrum
- Hvid polypropylen tønde med høj densitet
- Holder op til IPA, blegemiddel og phenol aftørring
- Muligheder med låg eller trækkes ud
- Sort, blå eller rød blæk
- Tilgængelig gammabestrålet til aseptiske miljøer
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | HDPE |
| Farve | Blå |
| Oversigt | Afdækket |
| Længde (engelsk) | 5,75 tommer. |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Renrum og aseptisk miljø Dokumentation og mærkning |
| Produkttype | Cleanroom Pen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Tip stil | 0,7 mm spidsspids |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?