Få mere at vide
Micronova™ Renrums penne
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11992475 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11992475 Sort Pakke med 10
13187716 Blå Pakke med 10
13197716 Rød Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11992475 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. PEN01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Disse lav-natrium, uudslettelige kuglepenne har et unikt polypropylen-løb, der begrænser partikelproduktionen og holder til aftørring af blegemiddel og fenol. Findes med bestrålet, kappe eller klik-versioner og med sort, blå eller rød blæk.
Blæk med lavt natriumindhold
Micronova Cleanroom Ballpoint Pen, med lavt natrium blæk og lave partikler, er designet til dokumentation og mærkning i renrum og aseptiske miljøer. Gamma-bestrålede penne er velegnede til Aseptic ISO 5 og andre rene produktionsområder.
  • Kuglepenne til renrum med uudslettelig, lavt natrium blæk
  • Designet til dokumentation og mærkning i renrum
  • Hvidt, højdensitets polypropylenløb
  • Holder til aftørring af blegemiddel og phenol
  • Lukkede eller indtrummelige muligheder findes
  • Sort, blå eller rød blæk
  • Tilgængelig gamma bestrålet til aseptiske miljøer
Tekniske data
Materiale HDPE
Farve Sort
Oversigt Afdækket
Længde (engelsk) 5,75 tommer.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Renrum og aseptisk miljø Dokumentation og mærkning
Produkttype Cleanroom Pen
Sterilitet Ikke steril
Tip stil 0,7 mm spidsspids