Få mere at vide
Chemsplash Renrumsfnugfri hvid serviet
Description
Chemsplash Renrum fnugfri klud
- Størrelse: 305 x 355 mm
- 60 GSM
- Materiale: Cellulose / polyesterfiber
Beskrivelse: Den Chemsplash Cleanroom Lint Free Wipe er 305 x 355 mm og er lavet af en blanding af cellulose og polyesterfibre. Den er designet til renrumsmiljøer, hvor fnugfri egenskaber er afgørende. Fås også i bestrålet form for øget sterilitet.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Steril serviet |
| Længde (engelsk) | 30.5 cm |
| Længde (metrisk) | 30.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 35.5 cm |
| Bredde (metrisk) | 35.5 cm |
| Materiale | Polyestercellulose |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Dimensioner (L x B) | 30,5 x 35,5 cm |
| Emballagemængde | 500/Box |
| Show More |