missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cole-Parmer Renrumsslange med modhager til stik fittings, lige adapter, polypropylen uden dyrederivater

Artikelnummer. p-200105132 Shop alle Cole-Parmer produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (engelsk) Indre:
1 tomme
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/32 tommer.
3/4 tommer
3/8 tommer
5/32 tommer.
5/8 tommer.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 30053474

Brand: Cole-Parmer 5011072

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Fremstillet i en ISO Klasse 7 certificeret renrum for at minimere kontaminering med forurenende stoffer

Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer til at forbinde slanger med resten af dit system. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at bestemme, hvilken stiktype der er nødvendig for din applikation. PVC-fri —ideel til brug i bioprocesser, life science og farmaceutiske industrier. Enkelt modhagsdesign griber tæt om slangen. Opfylder FDA-krav 21 CFR 177.1520(a)(3)(i) og (c)3.1a og RoHS-kompatibel

Tekniske data

Certificeringer/compliance ADCF;FDA;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat;RoHS
Diameter (engelsk) Indre 1/8 tommer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -23 °C
Emballagemængde 10/Pk.
Udløbsport Slange Barb x Stik
Steriliseringsmetode 121 °C
Form Prop
Farve Neutral
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.