missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cole-Parmer Renrumsslange med modhager til stik fittings, lige adapter, polypropylen uden dyrederivater
Shop alle Cole-Parmer produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (engelsk) Indre:
1 tomme
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/32 tommer.
3/4 tommer
3/8 tommer
5/32 tommer.
5/8 tommer.
Beskrivelse
Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer til at forbinde slanger med resten af dit system. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at bestemme, hvilken stiktype der er nødvendig for din applikation. PVC-fri —ideel til brug i bioprocesser, life science og farmaceutiske industrier. Enkelt modhagsdesign griber tæt om slangen. Opfylder FDA-krav 21 CFR 177.1520(a)(3)(i) og (c)3.1a og RoHS-kompatibel
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ADCF;FDA;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat;RoHS |
| Diameter (engelsk) Indre | 1/8 tommer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -23 °C |
| Emballagemængde | 10/Pk. |
| Udløbsport | Slange Barb x Stik |
| Steriliseringsmetode | 121 °C |
| Form | Prop |
| Farve | Neutral |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion