Beskrivelse
Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer til at forbinde slanger med resten af dit system. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at bestemme, hvilken stiktype der er nødvendig for din applikation. PVC-fri —ideel til brug i bioprocesser, life science og farmaceutiske industrier. Hurtig og nem montering uden værktøj. Enkelt modhagsdesign griber tæt om slangen. FDA og RoHS-kompatibel
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat;RoHS |
| Diameter (engelsk) Indre | 3/8 tommer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -23 °C |
| Emballagemængde | 10/Pk. |
| Udløbsport | Hose Barb Union |
| Steriliseringsmetode | E-stråle/gamma-bestråling, EtO eller autoklav op til 121 °C |
| Farve | Hvid |
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.