Få mere at vide
Cole-Parmer Renrumsslangestangfittings, lige kobling, polypropylen uden dyrederivater
Shop alle Cole-Parmer produkterBeskrivelse
Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer til at forbinde slanger med resten af dit system. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at bestemme, hvilken stiktype der er nødvendig for din applikation. PVC-fri —ideel til brug i bioprocesser, life science og farmaceutiske industrier. Hurtig og nem montering uden værktøj. Enkelt modhagsdesign griber tæt om slangen. Opfylder FDA-krav 21 CFR 177.1520(a)(3)(i) og (c)3.1a og RoHS-kompatibel
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ADCF;FDA;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat;RoHS |
| Diameter (engelsk) Indre | 3/32 tommer. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -23 °C |
| Emballagemængde | 10/Pk. |
| Udløbsport | Hose Barb Union |
| Steriliseringsmetode | 121 °C |
| Form | Lige |
| Farve | Neutral |