Få mere at vide
Cole-Parmer Renrumsslange modhagefittings, lige reduktion, dyrederivatfri polypropylen
Shop alle Cole-Parmer produkter
Slangestørrelse:
1 til 1/2 in.
1 til 3/4 tommer.
1 til 5/8 tommer.
1/2 til 1/4 in.
1/2 til 3/8 tommer.
1/2 til 5/16 tommer.
1/4 til 1/16 tommer.
1/4 til 1/8 tommer.
1/4 til 3/16 tommer.
1/4 til 3/32 tommer.
1/4 til 5/32 in.
1/8 til 1/16 tommer.
1/8 til 3/32 in.
3/16 til 1/16 tommer.
3/16 til 1/8 tommer.
3/16 til 3/32 in.
3/32 til 1/16 tommer.
3/4 til 1/2 in.
3/4 til 3/8 tommer.
3/8 til 1/4 in.
3/8 til 1/8 tommer.
3/8 til 5/16 tommer.
3/8 til 5/32 in.
5/16 til 1/4 in.
5/16 til 1/8 in.
5/16 til 3/16 in.
5/16 til 5/32 in.
5/32 til 1/8 in.
5/32 til 3/32 in.
5/8 til 1/2 in.
5/8 til 1/4 in.
5/8 til 3/8 tommer.
5/8 til 5/16 tommer.
Beskrivelse
Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer til at forbinde slanger med resten af dit system. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at bestemme, hvilken stiktype der er nødvendig for din applikation. PVC-fri —ideel til brug i bioprocesser, life science og farmaceutiske industrier. Hurtig og nem montering uden værktøj. Enkelt modhagsdesign griber tæt om slangen. Opfylder FDA-krav 21 CFR 177.1520(a)(3)(i) og (c)3.1a og RoHS-kompatibel
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ADCF;FDA;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat;RoHS |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -23 °C |
| Emballagemængde | 10/Pk. |
| Slangestørrelse | 1 til 3/4 tommer. |
| Udløbsport | Slangestangreducer |
| Steriliseringsmetode | 121 °C |
| Form | Lige |
| Farve | Neutral |