Få mere at vide
Cole-Parmer Renrum hun Luer til slange Barb Fittings, lige adapter, hvid Nylon
Shop alle Cole-Parmer produkterBeskrivelse
Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer til at forbinde slanger med resten af dit system. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at bestemme, hvilken stiktype der er nødvendig for din applikation. PVC-fri —ideel til brug i bioprocesser, life science og farmaceutiske industrier. Danner en lækagefri luerforbindelse med en hurtig enkel drejning. Enkelt modhagsdesign griber tæt om slangen. Opfylder FDA-regulativer 21 CFR 178.3297 og RoHS-kompatibel
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat;RoHS |
| Diameter (engelsk) Indre | 3/16 tommer |
| Materiale | Nylon |
| Emballagemængde | 10/Pk. |
| Fjord | Hun Luer x Hose Barb |
| Farve | Hvid |
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.