Få mere at vide
BCR™ Renrums ansigtsmasker
Artikelnummer. p-7227757 Shop alle Berkshire produkter
Dimensioner (L x B):
180 x 90 mm
210 x 90 mm
Størrelse:
Medium
Større
Emballagetype:
Bulk pakket
Individuelt pakket
Fastgørelsestype:
Ørebøjler
Pandebånd
Artikelnummer. 17871690
Brand: BCR™ BM180ELK25I
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Berkshire masker giver filtreringseffektivitet, mens de tillader lang bærekomfort for operatører og er designet til at beskytte dit renrum eller kontrollerede miljø mod menneskelig forurening
  • Ekstra bred masken reducerer udsat hud og giver bedre dækning til større ansigter
  • Filtermedium: Smelteblæst polypropylen giver overlegen partikel- og bakteriefiltreringseffektivitet
  • Ultralydsbinding reducerer forurening og udgasning
Tekniske data
Produkttype Cleanroom ansigtsmaske
Farve Lyseblå
Fastgørelsestype Ørebøjler
Materiale Polypropylen
Størrelse Medium
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B) 180 x 90 mm
Certificeringer/compliance ASTM F2299, ASTM F2101
Renrumsklasse Klasse 10-100.000 (ISO 4-8)
Til brug med (applikation) Industriel fremstilling, medicinsk udstyr, mikroelektronik, apotek, fødevareforarbejdning
Model- BM180ELK
Emballagetype Individuelt pakket