Få mere at vide
BCR™ Renrums ansigtsmasker
Artikelnummer. 17881690 Shop alle Berkshire produkter
Dimensioner (L x B):
180 x 90 mm
210 x 90 mm
Størrelse:
Medium
Større
Emballagetype:
Bulk pakket
Individuelt pakket
Fastgørelsestype:
Ørebøjler
Pandebånd
Artikelnummer. 17881690
Brand: BCR™ BM180ELK50B
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Berkshire masker giver filtreringseffektivitet, mens de tillader lang bærekomfort for operatører og er designet til at beskytte dit renrum eller kontrollerede miljø mod menneskelig forurening
  • Ekstra bred masken reducerer udsat hud og giver bedre dækning til større ansigter
  • Filtermedium: Smelteblæst polypropylen giver overlegen partikel- og bakteriefiltreringseffektivitet
  • Ultralydsbinding reducerer forurening og udgasning
Tekniske data
Produkttype Cleanroom ansigtsmaske
Farve Lyseblå
Fastgørelsestype Ørebøjler
Materiale Polypropylen
Størrelse Medium
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B) 180 x 90 mm
Certificeringer/compliance ASTM F2299, ASTM F2101
Renrumsklasse Klasse 10-100.000 (ISO 4-8)
Til brug med (applikation) Industriel fremstilling, medicinsk udstyr, mikroelektronik, apotek, fødevareforarbejdning
Model- BM180ELK
Emballagetype Bulk pakket
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato