Få mere at vide
BCR™ Renrums ansigtsmasker
Artikelnummer. 17871690 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
180 x 90 mm
210 x 90 mm
Størrelse:
Medium
Større
Emballagetype:
Bulk pakket
Individuelt pakket
Fastgørelsestype:
Ørebøjler
Pandebånd
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Størrelse Emballagetype Fastgørelsestype
17871690 180 x 90 mm Medium Individuelt pakket Ørebøjler
17881690 180 x 90 mm Medium Bulk pakket Ørebøjler
17891690 210 x 90 mm Større Bulk pakket Ørebøjler
17801700 210 x 90 mm Større Bulk pakket Pandebånd
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17871690 Leverandør BCR™ Leverandørnr. BM180ELK25I
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Berkshire masker giver filtreringseffektivitet, mens de tillader lang bærekomfort for operatører og er designet til at beskytte dit renrum eller kontrollerede miljø mod menneskelig forurening
  • Ekstra bred masken reducerer udsat hud og giver bedre dækning til større ansigter
  • Filtermedium: Smelteblæst polypropylen giver overlegen partikel- og bakteriefiltreringseffektivitet
  • Ultralydsbinding reducerer forurening og udgasning
Tekniske data
Produkttype Cleanroom ansigtsmaske
Farve Lyseblå
Fastgørelsestype Ørebøjler
Materiale Polypropylen
Størrelse Medium
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B) 180 x 90 mm
Certificeringer/compliance ASTM F2299, ASTM F2101
Renrumsklasse Klasse 10-100.000 (ISO 4-8)
Til brug med (applikation) Industriel fremstilling, medicinsk udstyr, mikroelektronik, apotek, fødevareforarbejdning
Model- BM180ELK
Emballagetype Individuelt pakket