Få mere at vide
Micronova™ Cleanroom kuglepen, hætte, bestrålet
Artikelnummer. 18884050 Shop alle Micronova produkter
:
Bestrålet kuglepen
Artikelnummer. 18884050
Brand: Micronova™ PEN02DBIR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En kuglepen med låg natriumblæk, designet med en speciel polycylinder for at begrænse partikeldannelse.
  • Produkttype: Kuglepen
  • Tip: Kugle (0,7 mm)
  • Blæk: Lavt natriumindhold (blå)
  • Leveres med hætte: Ja
  • Emballage: Individuelt dobbeltpose
  • Sterilitet: Steril
  • Steriliseringsmetode: Bestråling (min. dosis 25 kGy)
  • Til brug med (anvendelse): Renrumsdokumentation
  • Til brug med (udstyr): Renrumspapir
Tekniske data
Materiale Plast
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 14,6 x 0,95 cm (5,75 x 0,375 tommer)
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001-certificeret facilitet/certificeret til klasse 100
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Renrumsdokumentation
Til brug med (udstyr) Renrumspapir
Emballage Individuelt dobbeltpose
Produkttype Cleanroom kuglepen
Sterilitet Steril
Tip stil Kuglespids (0,7 mm)
Vægt (engelsk) 0,176 oz.
Vægt (metrisk) 4.989 g