Få mere at vide
Micronova™ Cleanroom kuglepen
Shop alle Micronova produkter
Farve:
Blå
Sort
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Beskrivelse
- Produkttype: Kuglepen
- Blæktype: Lavt natriumindhold (uudsletteligt)
- Tip Type: Klik / Tiltrækkelig
- Tipstil: Kuglepen (0,7 mm)
- Dimensioner (L x B): 15 cm (6 tommer) x 9,5 mm (0,38 tommer)
- Emballage: Dobbeltpose
- Til brug med (anvendelse): Renrumsdokumentation
- Til brug med (udstyr): Renrumspapir
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Dækfarve | Hvid |
| Dækmateriale | Poly med høj densitet |
| Dimensioner (L x B) | 15 cm (6 tommer) x 9,5 mm (0,38 tommer) |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 Certificeret Facility |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Renrumsdokumentation |
| Til brug med (udstyr) | Renrumspapir |
| Emballage | 10 kuglepenne/pose, 10 kuglepenne/dobbeltpose, 10 kuglepenne/pk. |
| Vis mere |