Få mere at vide
Micronova™ Cleanroom kuglepen
Artikelnummer. 17655915 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Sort
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Sterilitet
17655915 Sort Ikke steril
17218336 Sort Steril
17665915 Blå Ikke steril
17633935 Blå Steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17655915 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. PEN11
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cleanroom Click Pens bruger lavt natrium, uudsletteligt blæk og har en speciel polycylinder med høj densitet og let-klik tilbagetrækkelig spids.
  • Produkttype: Kuglepen
  • Blæktype: Lavt natriumindhold (uudsletteligt)
  • Tip Type: Klik / Tiltrækkelig
  • Tipstil: Kuglepen (0,7 mm)
  • Dimensioner (L x B): 15 cm (6 tommer) x 9,5 mm (0,38 tommer)
  • Emballage: Dobbeltpose
  • Til brug med (anvendelse): Renrumsdokumentation
  • Til brug med (udstyr): Renrumspapir
Tekniske data
Farve Sort
Dækfarve Hvid
Dækmateriale Poly med høj densitet
Dimensioner (L x B) 15 cm (6 tommer) x 9,5 mm (0,38 tommer)
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certificeret Facility
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Renrumsdokumentation
Til brug med (udstyr) Renrumspapir
Emballage 10 kuglepenne/pose, 10 kuglepenne/dobbeltpose, 10 kuglepenne/pk.
Produkttype Kuglepen med klik
Sterilitet Ikke steril
Tip stil Kuglepen (0,7 mm)
Vægt (engelsk) 2.171 oz. (Pakke)
Vægt (metrisk) 61.547 g