Få mere at vide
Micronova™ Cleanroom kuglepen
Artikelnummer. 17633935 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Sort
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Sterilitet
17633935 Blå Steril
17655915 Sort Ikke steril
17218336 Sort Steril
17665915 Blå Ikke steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17633935 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. PEN12IR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cleanroom Click Pens bruger lavt natrium, uudsletteligt blæk og har en speciel polycylinder med høj densitet og let-klik tilbagetrækkelig spids.
  • Produkttype: Kuglepen
  • Blæktype: Lavt natriumindhold (uudsletteligt)
  • Tip Type: Klik / Tiltrækkelig
  • Tipstil: Kuglepen (0,7 mm)
  • Dimensioner (L x B): 15 cm (6 tommer) x 9,5 mm (0,38 tommer)
  • Emballage: Dobbeltpose
  • Til brug med (anvendelse): Renrumsdokumentation
  • Til brug med (udstyr): Renrumspapir
Tekniske data
Farve Blå
Dækfarve Hvid
Dækmateriale Poly med høj densitet
Dimensioner (L x B) 15 cm (6 tommer) x 9,5 mm (0,38 tommer)
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certificeret Facility
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Renrumsdokumentation
Til brug med (udstyr) Renrumspapir
Emballage 10 kuglepenne/pose, 10 kuglepenne/dobbeltpose, 100 kuglepenne/pk.
Produkttype Kuglepen med klik
Sterilitet Steril
Tip stil Kuglepen (0,7 mm)
Vægt (engelsk) 2.171 oz. (Pakke)
Vægt (metrisk) 61.547 g