Få mere at vide
Micronova™ Cleanroom kuglepen
Artikelnummer. 17218336 Shop alle Micronova produkter
Farve:
Blå
Sort
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Artikelnummer. 17218336
Brand: Micronova™ PEN11IR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cleanroom Click Pens bruger lavt natrium, uudsletteligt blæk og har en speciel polycylinder med høj densitet og let-klik tilbagetrækkelig spids.
  • Produkttype: Kuglepen
  • Blæktype: Lavt natriumindhold (uudsletteligt)
  • Tip Type: Klik / Tiltrækkelig
  • Tipstil: Kuglepen (0,7 mm)
  • Dimensioner (L x B): 15 cm (6 tommer) x 9,5 mm (0,38 tommer)
  • Emballage: Dobbeltpose
  • Til brug med (anvendelse): Renrumsdokumentation
  • Til brug med (udstyr): Renrumspapir
Tekniske data
Farve Sort
Dækfarve Hvid
Dækmateriale Poly med høj densitet
Dimensioner (L x B) 15 cm (6 tommer) x 9,5 mm (0,38 tommer)
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certificeret Facility
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Renrumsdokumentation
Til brug med (udstyr) Renrumspapir
Emballage 10 kuglepenne/pose, 10 kuglepenne/dobbeltpose, 100 kuglepenne/pk.
Produkttype Kuglepen med klik
Sterilitet Steril
Tip stil Kuglepen (0,7 mm)
Vægt (engelsk) 2.171 oz. (Pakke)
Vægt (metrisk) 61.547 g