Få mere at vide
Brady™ CleanLift™ Thermal Transfer BBP81 Label Printer Labels
Artikelnummer. 11592985 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Størrelse (metrisk):
12,7 x 36,49 mm (B x H)
19,05 x 23,79 mm (B x H)
20,32 x 36,49 mm (B x H)
25,4 x 36,49 mm (B x H)
6,35 x 36,49 mm (B x H)
B x H: 6,09 mm x 4,19 m
B x H: 8 mm x 4,19 m
B x H: 9,52 mm x 4,19 m
Størrelse (engelsk):
0,240 x 165 tommer. (B x H)
0,250 x 1,437 tommer. (B x H)
0,315 x 165 tommer. (B x H)
0,375 x 165 tommer. (B x H)
0,500 x 1,437 tommer. (B x H)
0,750 x 0,937 tommer. (B x H)
0,800 x 1,437 tommer. (B x H)
1 x 1.437 tommer. (B x H)
Pakningsstørrelse:
1 rulning
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (metrisk) Størrelse (engelsk) Pakningsstørrelse
11592985 12,7 x 36,49 mm (B x H) 0,500 x 1,437 tommer. (B x H) 1 rulning
11522995 6,35 x 36,49 mm (B x H) 0,250 x 1,437 tommer. (B x H) -
11532995 19,05 x 23,79 mm (B x H) 0,750 x 0,937 tommer. (B x H) -
11562995 B x H: 6,09 mm x 4,19 m 0,240 x 165 tommer. (B x H) -
11552995 B x H: 8 mm x 4,19 m 0,315 x 165 tommer. (B x H) -
11542995 B x H: 9,52 mm x 4,19 m 0,375 x 165 tommer. (B x H) -
11512995 25,4 x 36,49 mm (B x H) 1 x 1.437 tommer. (B x H) -
11572995 20,32 x 36,49 mm (B x H) 0,800 x 1,437 tommer. (B x H) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11592985 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 062682
På lager
Ideel til en række applikationer. Brady CleanLift Thermal Transfer BBP81 Label Printer Etiketter er lavet af vinyldug med repositionerbar gummiklæbemiddel og kan vikles inde eller ude med den båndbelagte side ud.
  • Til brug med termiske overførselsprintere
  • Fremstillet af B-498 vinylstof med omplacerbar gummilim
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt
Oversigt Foreslået båndserie: R4300; R4800; R6000; 6200 kr
Klæbende type Omplacerbart gummi
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Halvblank
Format Rul
Materiale Vinylklud (B-498)
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Stregkodemærkning, Kabel- og ledningsmærkning, Circuit Board ID - Gennemgående hul-top, Komponent- og udstyrs-ID, Generelt og industrielt ID
Til brug med (udstyr) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere, i7500
Vandret gentagelse (metrisk) 15.24 mm
Etiketter pr. række 6
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Model- THT-87-498-5
nr. pr. pakke 5000 Label(s) / Roll
Mængde 5000/Pk.
Form Rektangel
Størrelse 12.70 mm (W) x 36.50 mm (H)
Størrelse (engelsk) 0,500 x 1,437 tommer. (B x H)
Størrelse (metrisk) 12,7 x 36,49 mm (B x H)
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0073 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.185 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 39.68 mm
Dimensioner (L x B) 36.50 x 12.7 mm
Længde (engelsk) 1,437 tommer
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 12.70 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 12.70 mm
Højde (engelsk) 1,437 tommer
Højde (metrisk) 36.50 mm
Alternativt varenummer THT-87-498-5