Få mere at vide
Brady™ CleanLift™ Thermal Transfer BBP81 Label Printer Labels
Størrelse (metrisk):
12.7 x 36.49 mm (W x H)
19.05 x 23.79 mm (W x H)
20.32 x 36.49 mm (W x H)
25.4 x 36.49 mm (W x H)
6.35 x 36.49 mm (W x H)
W x H: 6.09 mm x 4.19m
W x H: 8 mm x 4.19m
W x H: 9.52 mm x 4.19m
Størrelse (engelsk):
0,240 x 165 tommer. (B x H)
0,250 x 1,437 tommer. (B x H)
0,315 x 165 tommer. (B x H)
0,375 x 165 tommer. (B x H)
0,500 x 1,437 tommer. (B x H)
0,750 x 0,937 tommer. (B x H)
0,800 x 1,437 tommer. (B x H)
1 x 1.437 tommer. (B x H)
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
- Til brug med termotransferprintere
- Fremstillet af B-498 vinyldug med repositionerbar gummiklæber
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL anerkendt |
| Oversigt | Foreslået båndserie: R4300; R4800; R6000; 6200 kr |
| Klæbende type | Genplacerbart gummi |
| Belægning | None |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Halvblank |
| Format | IP™ Aktiveret |
| Materiale | Vinylklud (B-498) |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Vis mere |