Få mere at vide
Brady™ CleanLift™ Thermal Transfer BBP81 Label Printer Labels
Artikelnummer. 11522995
Skift visning
Størrelse (metrisk):
12,7 x 36,49 mm (B x H)
19,05 x 23,79 mm (B x H)
20,32 x 36,49 mm (B x H)
25,4 x 36,49 mm (B x H)
6,35 x 36,49 mm (B x H)
B x H: 6,09 mm x 4,19 m
B x H: 8 mm x 4,19 m
B x H: 9,52 mm x 4,19 m
Størrelse (engelsk):
0,240 x 165 tommer. (B x H)
0,250 x 1,437 tommer. (B x H)
0,315 x 165 tommer. (B x H)
0,375 x 165 tommer. (B x H)
0,500 x 1,437 tommer. (B x H)
0,750 x 0,937 tommer. (B x H)
0,800 x 1,437 tommer. (B x H)
1 x 1.437 tommer. (B x H)
Pakningsstørrelse:
1 rulning
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (metrisk) Størrelse (engelsk) unitSize
11522995 6,35 x 36,49 mm (B x H) 0,250 x 1,437 tommer. (B x H) -
11532995 19,05 x 23,79 mm (B x H) 0,750 x 0,937 tommer. (B x H) -
11562995 B x H: 6,09 mm x 4,19 m 0,240 x 165 tommer. (B x H) -
11552995 B x H: 8 mm x 4,19 m 0,315 x 165 tommer. (B x H) -
11542995 B x H: 9,52 mm x 4,19 m 0,375 x 165 tommer. (B x H) -
11512995 25,4 x 36,49 mm (B x H) 1 x 1.437 tommer. (B x H) -
11592985 12,7 x 36,49 mm (B x H) 0,500 x 1,437 tommer. (B x H) 1 rulning
11572995 20,32 x 36,49 mm (B x H) 0,800 x 1,437 tommer. (B x H) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11522995 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 062685
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til en række applikationer. Brady CleanLift Thermal Transfer BBP81 Label Printer Etiketter er lavet af vinyldug med repositionerbar gummiklæbemiddel og kan vikles inde eller ude med den båndbelagte side ud.
  • Til brug med termotransferprintere
  • Fremstillet af B-498 vinyldug med repositionerbar gummiklæber
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt
Oversigt Foreslået båndserie: R4300; R4800; R6000; 6200 kr
Klæbende type Genplacerbart gummi
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Halvblank
Format IP™ Aktiveret
Materiale Vinylklud (B-498)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype BBP81 Label Printer Label
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Stregkodemærkning, Kabel- og ledningsmærkning, Circuit Board ID - Gennemgående hul-top, Komponent- og udstyrs-ID, Generelt og industrielt ID
Til brug med (udstyr) Flasker, kolber og fade, koniske og store rør, centrifuger, Eppendorf og PCR-rør, hætteglas og rør, hætteglastoppe
Vandret gentagelse (metrisk) 8.89 mm
Etiketter pr. række 6
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Model- THT-90-498-5
nr. pr. pakke 5000 Label(s) / Roll
Mængde 5000/Pk.
Form Rektangel
Størrelse 6.35 mm (W) x 36.50 mm (H)
Størrelse (engelsk) 0,250 x 1,437 tommer. (B x H)
Størrelse (metrisk) 6,35 x 36,49 mm (B x H)
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0073 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.185 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 39.68 mm
Dimensioner (L x B) 36.50 x 6.35 mm
Længde (engelsk) 1.437 in.
Bredde (engelsk) 0.25 in.
Bredde (metrisk) 6.35 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 6.35 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 36.50 mm
Højde (engelsk) 1.437 in.
Højde (metrisk) 36.50 mm
Højde (metrisk) printbart område 6.35 mm
Alternativt varenummer THT-90-498-5