Få mere at vide
Brady™ CleanLift™ Terminal Block Markers (B-498)
Artikelnummer. p-7077950
Bredde (engelsk):
0.24 in.
0.318 in.
0.375 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11598604
Brand: Brady™ 115133
For BMP71 Printers. Brady Terminal Block Markers (B-498) are made of repositionable vinyl cloth.
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL Recognized
Oversigt Suggested ribbon series: R6200; R4300; R6000
Klæbende type Rubber, Repositionable
Farve White
Slutte Semi-gloss
Materiale Vinyl Cloth (B-498)
Produkttype Terminal Block Markers (B-498)
Til brug med (applikation) Barcode labeling, Cable and wire marking, Circuit Board ID - Through hole-top, Component and equipment ID, General and industrial ID, Terminal Block Markers
Til brug med (udstyr) BMP™71 Printer
Etiketter pr. række 1
Mængde 1 Ea.
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +80°C
Tykkelse (engelsk) 0.0073 in.
Tykkelse (metrisk) 0.185 mm
Længde (engelsk) 300 ft.
Længde (metrisk) 91.4 m
Bredde (engelsk) 0.24 in.
Bredde (metrisk) 6.1 mm