Få mere at vide
Brady™ CleanLift™ Terminal Block Markers (B-498)
Artikelnummer. 11598604
Skift visning
Bredde (engelsk):
0,24 tommer
0,318 tommer
0,375 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) unitSize
11598604 0,24 tommer Hver
11519463 0,318 tommer Hver
11559463 0,375 tommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11598604 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 115133
For BMP71 Printers. Brady Terminal Block Markers (B-498) are made of repositionable vinyl cloth.
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL Recognized
Oversigt Suggested ribbon series: R6200; R4300; R6000
Klæbende type Rubber, Repositionable
Farve White
Slutte Semi-gloss
Materiale Vinyl Cloth (B-498)
Produkttype Terminal Block Markers (B-498)
Til brug med (applikation) Barcode labeling, Cable and wire marking, Circuit Board ID - Through hole-top, Component and equipment ID, General and industrial ID, Terminal Block Markers
Til brug med (udstyr) BMP™71 Printer
Etiketter pr. række 1
Mængde 1 Ea.
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +80°C
Tykkelse (engelsk) 0.0073 in.
Tykkelse (metrisk) 0.185 mm
Længde (engelsk) 300 ft.
Længde (metrisk) 91.4 m
Bredde (engelsk) 0,24 tommer
Bredde (metrisk) 6.1 mm