Få mere at vide
Brady™ CleanLift™ Terminal Block Markers (B-498)
Bredde (engelsk):
0,24 tommer
0,318 tommer
0,375 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL Recognized |
| Oversigt | Suggested ribbon series: R6200; R4300; R6000 |
| Klæbende type | Rubber, Repositionable |
| Farve | White |
| Slutte | Semi-gloss |
| Materiale | Vinyl Cloth (B-498) |
| Produkttype | Terminal Block Markers (B-498) |
| Til brug med (applikation) | Barcode labeling, Cable and wire marking, Circuit Board ID - Through hole-top, Component and equipment ID, General and industrial ID, Terminal Block Markers |
| Til brug med (udstyr) | BMP™71 Printer |
| Etiketter pr. række | 1 |
| Vis mere |