Få mere at vide
Brady™ CleanLift™ Serie Thermal Transfer Printable Labels, B-498
Artikelnummer. 11582985 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Størrelse (metrisk):
12,7 x 19,05 mm (B x H)
16,51 x 5,08 mm (B x H)
19,05 x 6,35 mm (B x H)
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (metrisk)
11582985 12,7 x 19,05 mm (B x H)
11552985 19,05 x 6,35 mm (B x H)
11572985 16,51 x 5,08 mm (B x H)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11582985 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 062681
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Ideel til en række applikationer. Brady™ CleanLift™ Series Thermal Transfer Printable Labels er lavet af flytbar vinylklud
  • Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt
Oversigt Anbefalet båndserie: R4300; R4800; R6000; 6200 kr
Klæbende type Kan flyttes
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Halvblank
Format Rulle
Materiale Vinylklud (B-498)
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termisk overførselsprinteretiket
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Stregkodemærkning, Kabel- og ledningsmærkning, Kredsløbskortidentifikation - Gennemgående hultop, Komponent- og udstyrsidentifikation, Generel og industriel identifikation
Til brug med (udstyr) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere, i7500
Vandret gentagelse (metrisk) 15.24 mm
Etiketter pr. række 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Model- THT-68-498-10
nr. pr. pakke 10000 Label(s) / Roll
Mængde 10,000/Pk.
Form Rektangel
Størrelse 12.70 mm (W) x 19.05 mm (H)
Størrelse (metrisk) 12,7 x 19,05 mm (B x H)
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0073 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.185 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 21.59 mm
Dimensioner (L x B) 19.05 x 12.70 mm
Længde (engelsk) 0,750 tommer
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 12.70 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 12.70 mm
Højde (engelsk) 0,750 tommer.
Højde (metrisk) 19.05 mm
Alternativt varenummer THT-68-498-10