Få mere at vide
Brady™ CleanLift™ Series Open 3 tommer. Kernerepositionerbare vinylstofetiketter - hvid
Artikelnummer. 12786248 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12786248 Hvid 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 12786248 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 062683
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CleanLift™ Series Open 3 tommer. Kernerepositionerbare vinylstofetiketter - hvid: Permanent eller flytbar: en gang påført, B-498 CleanLift™ Series Vinyl Cloth er der for …at blive, medmindre du vil ændre det.
  • Klæbemidlet og stofbagsiden giver fremragende holdekraft, men giver mulighed for ren fjernelse og genplacering
  • Klæber til enhver ren, tør overflade
  • Specielt formuleret topcoat for fremragende printkvalitet
  • Halvblank finish for et sprødt, rent look
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; UL anerkendt
Klæbende type Kan flyttes
Farve Hvid
Slutte Halvblank
Format Rulle
Materiale Vinyl
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Mærke
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Stregkodemærkning; Kredsløbskortmærkning; Mærkning af komponenter og udstyr; Mærkning af ledninger og kabler
Til brug med (udstyr) BBP81 Labelprinter, Brady 1244, BRADY MVP Plus-serien, BRADY X Plus II-seriens etiketmaskine, Brady 1344, Brady 2461, BRADY IP Series Labelprinter, TAGUS termisk overførselsprinter
Etiketter pr. række 2
Mængde 5000/rulle
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0073 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.185 mm
Dimensioner (L x B) 0,75 x 0,5 tommer.
Længde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Bredde (metrisk) 170.18 mm
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Højde (metrisk) 19.05 mm
Alternativt varenummer THT-88-498-5