Få mere at vide
WTW™ Rengøringsløsning til WTW™ Galvaniske iltsensorer StirrOx G™ , CellOx 325™ , DurOx 325™
Artikelnummer. 11700424
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
30ml
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11700424 Klar 30ml
1 options
Artikelnummer. 11700424 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 205204
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Få optimale resultater med denne rengøringsopløsning, der giver mulighed for selvomrørende opløst iltsensor StirrOx™ G til måling af det biokemiske iltbehov (BOD) i henhold til fortyndingsmetoden.
  • Rengøringsløsning til galvaniske iltsensorer
  • Rengøringsløsning til StirrOx™ selvomrørende opløst ilt sensor
  • Rengøringsopløsning, der giver mulighed for selvomrørende opløst iltsensor StirrOx™ G til måling af det biokemiske iltbehov (BOD) i henhold til fortyndingsmetoden
  • Til brug med rengøring af galvaniske iltsensorer StirrOx™ G, ™CellOx 325, DurOx™ 325, TA 197 Oxi , ConOx , MPP 350 DO-modul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Oversigt Rengøringsopløsning
compliance-icons
Produktidentifikator
  • RL-G
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid