Learn More
BD Accuri™ Cleaning Solution Concentrate
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 L
Descrizione
To ensure consistent instrument functioning, always clean and rinse the instrument before turning it off at the end of the day and immediately after running viscous samples or dyes.
- Application: Flow cytometry
- Added to 1L deionized water to make cleaning solution for the BD Accuri™ C6 Flow Cytometer
- Lot number and expiration date listed on label of each vial
- For research only (RUO)—Not for therapeutic or diagnostic use
Physical properties:
- pH at 20°C: 2.5
- Boiling point: 130°C
- Density: 1.12g/cm3 at 20°C
- Soluble in water
Specifica
Specifica
| Farve | Yellowish |
| Indhold og opbevaring | Citric acid 25%, Glycollic acid 10%, Water 55% |
| Oversigt | Concentrated cleaning solution for flow cytometers |
| Format | Liquid |
| Mængde | 1 L |
| Regulatorisk status | RUO |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cleaning Concentrate Solution
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: citric acid, glycollic acid
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto